Print…
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR940017-1G OR940017-250MG
APOSOR940017-1GEA 104 EUR
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14455913
Número CAS: 39183-17-0