Print…
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR940012-1G OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA 0 EUR
APOSOR940012-1G APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144799
Número CAS: 42866-92-2