Print…
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-250MGEA 364 EUR
APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Fórmula: C₆H₈Cl₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129136
Número CAS: 6134-66-3