Print…
Hex-5-yn-1-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR939942-250MG OR939942-1G
APOSOR939942-250MGEA 223 EUR
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Fórmula: C₆H₁₁N
Ponto de ebulição: 144 °C (760 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09923614
Número CAS: 15252-45-6
UN: 2733
ADR: 3+8,III