Print…
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939907-1G OR939907-5G
APOSOR939907-1GEA 0 EUR
APOSOR939907-1G APOSOR939907-5G
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Fórmula: C₇H₄ClNOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00796306
Número CAS: 39205-62-4