Print…
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939790-10G OR939790-25G OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA 272 EUR
APOSOR939790-10G APOSOR939790-25G APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412454
Número CAS: 14161-84-3