Print…

Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR939727-1G OR939727-25G OR939727-5G
APOSOR939727-1GEA 102 EUR
APOSOR939727-1G APOSOR939727-25G APOSOR939727-5G
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18835431
Número CAS: 83395-39-5

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR