Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939596-25G
OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA
1080
EUR
APOSOR939596-25G
APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Fórmula:
C₉H₁₆O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00205586 Número CAS: 94160-25-5 |