Print…
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Nitrofuran-2-yl)methanol
OR939570-1G OR939570-250MG
APOSOR939570-1GEA 37.7 EUR
APOSOR939570-1G APOSOR939570-250MG
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
5-Nitrofurfuryl alcohol
Fórmula: C₅H₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272267
Número CAS: 2493-04-1