Print…
Ethyl 5-methylnicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939551-1G OR939551-5G
APOSOR939551-1GEA 0 EUR
APOSOR939551-1G APOSOR939551-5G
Ethyl 5-methylnicotinate 95%
Ethyl 5-methylnicotinate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09030156
Número CAS: 20826-02-2