Print…
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 601 EUR
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Fórmula: C₁₁H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156879
Número CAS: 6325-41-3