Print…
3-Methoxypropanoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939440-1G OR939440-250MG OR939440-500MG
APOSOR939440-1GEA 0 EUR
APOSOR939440-1G APOSOR939440-250MG APOSOR939440-500MG
3-Methoxypropanoyl chloride 95%
3-Methoxypropanoyl chloride
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424697
Número CAS: 4244-59-1