Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939437-1G
OR939437-250MG
APOSOR939437-1GEA
0
EUR
APOSOR939437-1G
APOSOR939437-250MG
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula:
C₈H₁₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09031996 Número CAS: 13148-83-9 |