Print…
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-formylcyclopropanecarboxylate
OR939431-1G OR939431-5G
APOSOR939431-1GEA 299 EUR
APOSOR939431-1G APOSOR939431-5G
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001285
Número CAS: 20417-61-2