Print…
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR939384-1G OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA 0 EUR
APOSOR939384-1G APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Fórmula: C₆H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428327
Número CAS: 56290-86-9