Print…
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 342 EUR
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Fórmula: C₁₀H₂₃IOSi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863695
Número CAS: 92511-12-1