Print…
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR939226-1G OR939226-5G
APOSOR939226-1GEA 72.5 EUR
APOSOR939226-1G APOSOR939226-5G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Fórmula: C₉H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114866
Número CAS: 22246-02-2