Print…
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-O-methylgallate, Methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxybenzoate
OR939191-1G OR939191-5G
APOSOR939191-1GEA 172 EUR
APOSOR939191-1G APOSOR939191-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00183269
Número CAS: 3934-86-9