5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939187-1G
OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA
79.9
EUR
APOSOR939187-1G
APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Fórmula:
C₁₀H₁₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130046 Número CAS: 2217-43-8 |