Print…
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 261 EUR
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074907
Número CAS: 56586-13-1