Print…
2-Ethynylphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939099-1G OR939099-250MG
APOSOR939099-1GEA 322 EUR
APOSOR939099-1G APOSOR939099-250MG
2-Ethynylphenol 95%
2-Ethynylphenol
Fórmula: C₈H₆O
Peso Molecular: 118.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078394
Número CAS: 5101-44-0