Print…
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939089-1G OR939089-250MG
APOSOR939089-1GEA 348 EUR
APOSOR939089-1G APOSOR939089-250MG
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
Fórmula: C₈H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031291
Número CAS: 41292-66-4