Print…
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 0 EUR
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11188349
Número CAS: 7733-58-6