Print…
4-Butylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 89.9 EUR
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010258
Número CAS: 60834-63-1