Print…
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Ethylphenyl)methanol
OR938868-10G OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-10GEA 151 EUR
APOSOR938868-10G APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093889
Número CAS: 767-90-8