Print…
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-2-phenyl-1-propanol
OR938847-1G OR938847-250MG
APOSOR938847-1GEA 72.5 EUR
APOSOR938847-1G APOSOR938847-250MG
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00506139
Número CAS: 2173-69-5