Print…
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 126 EUR
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Fórmula: C₁₀H₉ClO₂
Peso Molecular: 196.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836228
Número CAS: 944109-65-3