Print…
Sodium methanethiosulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938724-1G OR938724-5G
APOSOR938724-1GEA 0 EUR
APOSOR938724-1G APOSOR938724-5G
Sodium methanethiosulphonate 95%
Sodium methanethiosulphonate
Fórmula: CH₃NaO₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425630
Número CAS: 1950-85-2