Print…
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-1GEA 0 EUR
APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203928
Número CAS: 53662-85-4