5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938673-100MG
OR938673-1G
OR938673-250MG
APOSOR938673-100MGEA
145
EUR
APOSOR938673-100MG
APOSOR938673-1G
APOSOR938673-250MG
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09265112 Número CAS: 932710-64-0 |