Print…
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938662-1G OR938662-250MG
APOSOR938662-1GEA 992 EUR
APOSOR938662-1G APOSOR938662-250MG
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
Fórmula: C₈H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835359
Número CAS: 45732-95-4