Print…
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 37.7 EUR
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₉NO₃
Peso Molecular: 143.141 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19228580
Número CAS: 30932-84-4