Print…
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938567-1G OR938567-25G OR938567-5G
APOSOR938567-1GEA 125 EUR
APOSOR938567-1G APOSOR938567-25G APOSOR938567-5G
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
2-Toluenesulphonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₇NO₃S
Peso Molecular: 197.211 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037045
Número CAS: 32324-19-9