Print…
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR938448-1G OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 60.9 EUR
APOSOR938448-1G APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂S₂
Ponto de ebulição: 473 °C
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698690
Número CAS: 201611-92-9