Print…
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyclopropylbenzoic acid
OR938340-1G OR938340-250MG OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA 111 EUR
APOSOR938340-1G APOSOR938340-250MG APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.185 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00626842
Número CAS: 1129-06-2