Print…
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-methylpentanoate
OR938286-25G OR938286-5G
APOSOR938286-25GEA 206 EUR
APOSOR938286-25G APOSOR938286-5G
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Ethyl 4-methylvalerate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042887
Número CAS: 25415-67-2