Print…
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937874-1G OR937874-250MG
APOSOR937874-1GEA 0 EUR
APOSOR937874-1G APOSOR937874-250MG
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Fórmula: C₁₀H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16471298
Número CAS: 93301-19-0