Print…
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 176 EUR
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Fórmula: C₁₅H₁₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235067
Número CAS: 874219-49-5