Print…
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR934956-1G OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA 1210 EUR
APOSOR934956-1G APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄Cl₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28501578
Número CAS: 1788041-68-8