Print…
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR934729-1G OR934729-250MG
APOSOR934729-1GEA 132 EUR
APOSOR934729-1G APOSOR934729-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040565
Número CAS: 502653-18-1