Print…
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933912-1G OR933912-250MG OR933912-500MG
APOSOR933912-1GEA 0 EUR
APOSOR933912-1G APOSOR933912-250MG APOSOR933912-500MG
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28014565
Número CAS: 1630907-39-9