Print…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 577 EUR
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28166283
Número CAS: 1630906-93-2