Print…
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 102 EUR
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879957
Número CAS: 167479-16-5