Print…
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 58 EUR
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Ponto de Fusão: 245…252 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436951
Número CAS: 19745-72-3