Print…
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 346 EUR
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01736331
Número CAS: 18518-71-3