Print…
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 163 EUR
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Fórmula: C₃H₆NO₃·Na
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04307769
Número CAS: 70161-44-3