Print…
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 29 EUR
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257513
Número CAS: 1256789-95-3