Print…
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933028-1G OR933028-5G
APOSOR933028-1GEA 178 EUR
APOSOR933028-1G APOSOR933028-5G
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
2-Chloro-1,5-naphthyridine
Fórmula: C₈H₅ClN₂
Peso Molecular: 164.592 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189452
Número CAS: 7689-62-5