Print…
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 127 EUR
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234607
Número CAS: 64360-47-0