Print…
Benzofuran-6-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 614 EUR
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Fórmula: C₈H₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669481
Número CAS: 13196-11-7